Drukuj
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, TempDex 720
Dostawca: MAPA
34720021 34720027 34720029
MAPA34720021EA 157 PLN
MAPA34720021 MAPA34720027 MAPA34720029
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, TempDex 720
Rękawice
Te teksturowane rękawice nitrylowe z dzianinowym zabezpieczeniem termicznym łączą zręczność, odporność na przecięcia i zoptymalizowaną ochronę termiczną.
  • Specjalna powłoka z chwytem nitrylowym ułatwia pracę w umiarkowanie zaolejonym otoczeniu
  • Dziane włókna aramidowe zapewniają ochronę przed przecięciami
  • Wnętrze frotte zapewnia komfort i izolację
  • Doskonała odporność na ścieranie: doskonała trwałość
  • Tłoczenie kropek zapewnia lepszą izolację i lepszą przyczepność
Idealne do użycia podczas pracy z gorącymi, ostrymi i zaolejonymi częściami, np. do obróbki gorących rur lub gorącej stali po spawaniu, jak również do manipulacji formami w przemyśle ceramicznym. Nadaje się również do wulkanizacji, wyjmowania form.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4343B), EN 407 (X2XXXX); ISO 13997: 7N (970 g); Kat. II