Drukuj
Mieszadła magnetyczne, PTFE, trójkątne, Spinstar®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
TS-16000 TS-16010
HYPETS-16000EA 1100 PLN
HYPETS-16000 HYPETS-16010
Mieszadła magnetyczne, PTFE, trójkątne, Spinstar®
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Triangular stir bars can be used for faster reaction times and smooth mixing of small samples in conical-bottom vials of the Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatization System. The stir bars provide simultaneous stirring of samples in multiple vials when used with a Reacti-Therm Heating/Stirring Module equipped with appropriate Reacti-Block Aluminium Blocks.