Drukuj
Zestawy szczelin retencyjnych
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
290GU498 290GU499 260G498P
555-9200EA 410 PLN
555-9200 555-9199 555-9501
Zestawy szczelin retencyjnych
Przewody, kapilary i rury Chromatography Tubing
Use these gap kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column.
Dodatkowe informacje: Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.