Drukuj
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, Nunc Thermanox
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 2540 PLN
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, Nunc Thermanox
Szkiełka nakrywkowe
Szkiełka te pozostają płaskie podczas normalnego użytkowania.
  • Odporne na popularne rozpuszczalniki
  • Autofluorescencja od 380 do 545 nm
  • Modyfikowana powierzchnia na jednej stronie dla optymalnego wiązania i wzrostu komórek