Drukuj
Wyparki obrotowe, RV 8
Dostawca: IKA
10003488 10003482 10003485
531-1049EA 11910 PLN
531-1049 531-1050 531-1339 531-1310 531-1336
Wyparki obrotowe, RV 8
Wyparki Wyparki rotacyjne
Te wyparki klasy podstawowej idealnie nadają się do wszystkich standardowych zastosowań odparowywania na uczelniach i w laboratoriach badawczych. Funkcje sterowania wyparką RV10 zostały rozbudowane i udoskonalone, umożliwiając w pełni automatyczną destylację z automatycznym określaniem temperatury wrzenia, zintegrowaną biblioteką rozpuszczalników i opcją podłączenia pompy próżniowej z regulacją prędkości.
  • Wszystkie modele są wyposażone w funkcję podnoszenia ręcznego z ogranicznikiem bezpieczeństwa
  • Cyfrowy wyświetlacz TFT pokazujący prędkość obrotową i temperaturę łaźni grzewczej umożliwia optymalne sterowanie całym procesem destylacji
  • System z czujnikami ciśnienia podnoszony jedną ręką można łatwo obsługiwać prawą lub lewą ręką
  • Wodną/olejową łaźnię grzewczą można używać jako jednostkę autonomiczną; ma ona zintegrowane ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
  • Nowy mechanizm zaciskowy ułatwia wymianę kolb do odparowywania
  • Złącze USB umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego w trybie online
Dodatkowe informacje: Urządzenia są dostarczane z łaźnią grzewczą HB 10, z naczyniami szklanymi lub bez nich. Modele RV 8 są zgodne z pełną gamą naczyń szklanych RV10.
Źródło podciśnienia, podciśnieniowy zawór zwrotny i układ chłodzenia są wymagane, ale niedostarczane. W celu uzyskania porad i szczegółów należy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym firmy Avantor.
Uwaga: * Zestaw elastyczny jest dostarczany tylko z łaźnią, rurką wyparną, zaciskami do naczyń szklanych i butelką Woulfa. Ten zestaw pozwala klientowi dobrać konfigurację naczyń szklanych do konkretnego zastosowania.