Drukuj
VWR® Q Path®, odwapniacze wolno działające
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
11028303.EA 630 PLN
11028303. 11028305.
VWR® Q Path®, odwapniacze wolno działające
Barwniki Microscopy and staining reagents
DC1 slow acting decalcifiers contain a mixture of formic acid and formalin.
  • Decalcify and fix small fragments (5 mm) in two to four hours
  • Recommended volume is 20× the fragment volume
Ready to use for applications in histology and pathology laboratories.