Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, E509, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.42002.5000 1.42002.1000
1.42002.5000EA 0 PLN
1.42002.5000 1.42002.1000
Chlorek wapnia dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, E509, SAFC®
Chlorek wapnia dihydrat
pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 176
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660