Drukuj
96-dołkowe płytki testowe, studzienka "V", Axygen®
Dostawca: Corning
P-96-450V-B P-96-450V-Y
AXYGP-96-450V-BEA 152 PLN
AXYGP-96-450V-B AXYGP-96-450V-Y
96-dołkowe płytki testowe, studzienka "V", Axygen®
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Axygen® assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to −80 °C.
  • SBS footprint
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • Certified free of RNase, DNase and pyrogens