Drukuj
Składane stopnie
Dostawca: Günzburger Steigtechnik
GUEN54202EA 0 PLN
GUEN54202 139-0770 139-1020
Składane stopnie
Drabiny i schodki
Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
  • Easy fold away
  • Non slip and robust for a safe working
  • Measures only 85 mm in depth when folded
Certyfikaty: GS tested; in accordance with European standard DIN EN 14183.
Action manual BGI 694 and the applicable accident prevention regulations.