Drukuj
Zbiorniki i palety do beczek z możliwością sztaplowania, WSP
Dostawca: LACONT UMWELTTECHNIK
P21-2421-A P21-2411-A P21-2412-A P21-2422-A P21-2451-A P21-1411-A P21-1412-A P21-1421-A P21-1422-A P21-1451-A
LACOP21-2421-AEA 0 PLN
LACOP21-2421-A LACOP21-2411-A LACOP21-2412-A LACOP21-2422-A LACOP21-2451-A LACOP21-1411-A LACOP21-1412-A LACOP21-1421-A LACOP21-1422-A LACOP21-1451-A
Zbiorniki i palety do beczek z możliwością sztaplowania, WSP
Składowanie beczek
These stackable drum sumps and pallets are made of stable construction from 3 mm sheet steel.
  • Sump capacity of 220 L
  • Ground clearance 100 mm for internal transport
  • Space-savings as models WSP-STS and SKS can be double-stacked
  • Corrosion protection by primer coating and painting or fire-galvanisation