Drukuj
Kamizelka termiczna, pikowana, Edge
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1010249403XL 101024940M 101024940S 101024940XS
KWIN1010249403XLEA 0 PLN
KWIN1010249403XL KWIN101024940M KWIN101024940S KWIN101024940XS
Kamizelka termiczna, pikowana, Edge
Odzież robocza
Cold resistant waistcoat made of 100% polyester.
  • With red contrasting lining
  • Front zip
  • Two front pockets, inner pocket
  • Rib-knit collar and cuffs
Weight: 250 g/m²