Drukuj
Szafy bezpieczeństwa na produkty łatwopalne, BSC Classic, Lacont
Dostawca: LACONT UMWELTTECHNIK
C64-2000-B C64-2001-B C64-2031-B C64-2002-B C64-2032-B C64-2003-B C64-2033-B C64-2004-B C64-2034-B C64-2035-B C64-2036-B
LACOC64-2000-BEA 0 PLN
LACOC64-2000-B LACOC64-2001-B LACOC64-2031-B LACOC64-2002-B LACOC64-2032-B LACOC64-2003-B LACOC64-2033-B LACOC64-2004-B LACOC64-2034-B LACOC64-2035-B LACOC64-2036-B
Szafy bezpieczeństwa na produkty łatwopalne, BSC Classic, Lacont
Meble Szafy bezpieczeństwa
Fire protection container is suitable for indoor and outdoor use. Fire resistant: 90 m.
  • Steel sump as per WHG with grid cover
  • With fire chamber test
  • Doors close automatically if fire occurs
  • Lifting attachments for cranes
Outer body painted in RAL 7038, agate-grey and inner body painted in RAL 9001, creme-white.