Drukuj
Końcówki do dozowników, ritips®, Biozym
Dostawca: BIOZYM
742100 742101 742102 742103 742104 742108 742109 742110 742111 742112 742113 742114 742115 742116 742119
BZYM742100EA 1220 PLN
BZYM742100 BZYM742101 BZYM742102 BZYM742103 BZYM742104 BZYM742108 BZYM742109 BZYM742110 BZYM742111 BZYM742112 BZYM742113 BZYM742114 BZYM742115 BZYM742116 BZYM742119
Końcówki do dozowników, ritips®, Biozym
Końcówki do pipet
Te końcówki dozujące są kompatybilne z Ritter ripette®, Eppendorf Multipette® 4780 i wieloma innymi systemami dozowania.
Końcówki Bioclean® są sterylne i wolne od DNazy, RNazy i pirogenów.
Dodatkowe informacje: Wolne od DNazy, RNazy, ATP, pirogenów, dodatków, dyspergatora, wosku i metali
Autoklawowalne
Produkowane w warunkach czystych (VDI 2083 lub klasa 1000 / US-Fed.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable