Drukuj
Końcówki do pipet, PreCision Line
Dostawca: BIOZYM
760001 760003 760005 760008 760013 760201 760203 760205 760211 760213 760215 760218 761001 761003 761005 761011 761013 761018
BZYM760001EA 0 PLN
BZYM760001 BZYM760003 BZYM760005 BZYM760008 BZYM760013 BZYM760201 BZYM760203 BZYM760205 BZYM760211 BZYM760213 BZYM760215 BZYM760218 BZYM761001 BZYM761003 BZYM761005 BZYM761011 BZYM761013 BZYM761018
Końcówki do pipet, PreCision Line
Końcówki do pipet
Przezroczysty, żółty lub niebieski; sterylne lub niesterylne.
  • Wolne od DNazy, RNazy, ATP, pirogenów, dodatków, dyspergatora, wosku i metali
  • Autoklawowalne
  • Produkowane w warunkach czystych (VDI 2083 lub klasa 1000 / US-Fed. 209 godzin)
Certyfikaty: DIN 12650