Drukuj
Zestawy do szybkiego znakowania przeciwciał, VivoBrite™ (Biotium)
Dostawca: Biotium
92160 92161 92162
92160.EA 2780 PLN
92160. 92161. 92162.
Zestawy do szybkiego znakowania przeciwciał, VivoBrite™ (Biotium)
Barwniki Barwniki do obrazowania in vivo
These antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labelling and purification.
Suitable for small animal in vivo imaging.
Informacje do zamówienia: Each kit is sufficient for three labellings.
Uwaga: This item is temperature sensitive and has specific storage requirements.