Drukuj
Filtry do półmasek X-plore® 2100, Dräger
Dostawca: Dräger
X-plore®
DRAE6736777EA 328 PLN
DRAE6736777
Filtry do półmasek X-plore® 2100, Dräger
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Filtry do masek
Half mask particle filter with protection level P100.
  • High filtration efficiency
  • Due to a large surface area low breathing resistance
  • Long life time
Certyfikaty: NIOSH approved