Drukuj
D(+)-sacharoza 20% roztwór wodny, Proteomics Grade for biotechnology, sterylne
Dostawca: VWR Chemicals
E543-100MLEA 735 PLN
E543-100ML
D(+)-sacharoza 20% roztwór wodny, Proteomics Grade for biotechnology, sterylne
D(+)-sacharoza
Common reagent in routine nucleic acid procedures and electrophoresis loading dyes.
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity Pass
Sterility Pass