Kwas chlorowodorowy 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
456494PEA
687
PLN
456494P
Kwas chlorowodorowy 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Kwas chlorowodorowy
5% HCl in ASTM Type II Water
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis.
Formuła:
HCl MW: 36,46 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |