Drukuj
Formalin 10%, różowy, Q Path®, buffered
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
FOR0023AF59001EA 271 PLN
FOR0023AF59001 FOR0153AF59001 FOR0063AF59001
Formalin 10%, różowy, Q Path®, buffered
Formalin
Formalin pink ready to use fixative for tissue samples. Pots can be used for storage and transport.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%
Formuła: CH₂O
Gęstość: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2