Formalin 10%, Q Path®, buffered
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aldehyd mrówkowy
Formalin ready to use fixative for tissue samples. Pots and buckets can be used for storage.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%.
Formuła:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Gęstość: 1.013 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 |
![]() |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colourless liquid |
Test formaldehyde | Passes test |
Density (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20°C) | 6,8 - 7,2 |
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable |