Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® Microscopy
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
10047010.EA
330
PLN
10047010.
10047110.
00607136.
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® Microscopy
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6)
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining. Available in easy to use and safe pouch.
Gęstość:
0.83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Jednostka:
1170 ADR: 3 II |
![]() |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Orange |
Density (20/4) | 0,82 - 0,834 |
pH (20°C) | 7,3 - 8,5 |
Absorbance (0.5 %) | 469 - 486 nm |