Parafina, Temperatura krzepnięcia: 54 - 56 °C, Q Path® do mikroskopii
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Q path®
10048500.EA
148
PLN
10048500.
10048502.
10048501.
Parafina, Temperatura krzepnięcia: 54 - 56 °C, Q Path® do mikroskopii
Parafina
Wax (54 - 56 °C) for embedding and tissue processing of histological samples. This Paraffin is DMSO free.
Temp. topnienia:
54 - 56 °C |
Numer CAS:
8002-74-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-315-6 |