Drukuj
eozyna żółtawa alcoholic, Q Path® Microscopy
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047003.EA 196 PLN
10047003. 10047103. 00607121.
eozyna żółtawa alcoholic, Q Path® Microscopy
eozyna żółtawa
Ready to use solution for HES histological staining
Formuła: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691.86 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005040
Numer CAS: 17372-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-409-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03634
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm