Papanicolaou's solution EA 50, Q Path® Microscopy
Dostawca: VWR Q-Path Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
10047011.EA
835
PLN
10047011.
10047111.
00607141.
Papanicolaou's solution EA 50, Q Path® Microscopy
Papanicolaou's solution EA 50
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Gęstość:
0.82 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 17 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00147831 Jednostka: 1992 ADR: 3 (6.1) II |
![]() |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Cyanophilic cytoplasm | Blue-green |
Eosinophilic cytoplasm | Pink |
Nuclei | Blue to dark violet |
Suitable for microscopy (vaginal smear) | Passes test |