Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84852.460EA 2560 PLN
84852.460 84852.230 84852.290
tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny ≥98%, GPR RECTAPUR®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm