Drukuj

Tymoloftaleina 1 g/l in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

218631705.0250 218631705.0500
CHMP218631705.0250EA 149 PLN
CHMP218631705.0250 CHMP218631705.0500
Tymoloftaleina 1 g/l in ethanol
Tymoloftaleina
Formuła: C₂₈H₃₀O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005909
Numer CAS: 125-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-729-7
Jednostka: 1170
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR