tlenek tytanu (IV) 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84853.290EA
267
PLN
84853.290
84853.460
tlenek tytanu (IV) 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
tlenek tytanu (IV)
Formuła:
TiO₂ Temp. Wrzenia: 2900 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1855 °C Gęstość: 4,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011269 Numer CAS: 13463-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5 Klasyfikacja Merck : 13,09549 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
Loss on ignition (800°C) | Max. 0.5 % |
Solubility in hot water | Max. 0.5 % |
Solubility in hydrochloric acid | Max. 0.5 % |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.02 % |
Sb (Antimony) | Max. 100 ppm |