mrówczan sodu ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84850.260EA
202
PLN
84850.260
84850.460
mrówczan sodu ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
mrówczan sodu
Formuła:
HCO₂Na Gęstość: 1,919 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013101 Numer CAS: 141-53-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Klasyfikacja Merck : 13,08694 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |