Drukuj
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
421390000.0500 421390000.1000 421390000.9010
CHMP421390000.0500EA 602 PLN
CHMP421390000.0500 CHMP421390000.1000 CHMP421390000.9010
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Gęstość: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167059
Numer CAS: 12054-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4
Klasyfikacja Merck : 13,00536