Drukuj
azotan ołowiu (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
84847.180EA 128 PLN
84847.180 84847.290
azotan ołowiu (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
Temp. topnienia: 450…470 °C
Gęstość: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test