Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27659.06
H27659.14
H27659.06EA
534
PLN
H27659.06
H27659.14
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Tetramethylammonium acetate
Purity: 90%
CAS No.: 10581-12-1
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.20
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 3571830
Formuła:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.20 g/mol Temp. topnienia: 256 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011630 Numer CAS: 10581-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-179-3 |