Drukuj
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetramethylammonium acetate xhydrate
420490250 420490050
ACRO420490250EA 966 PLN
ACRO420490250 ACRO420490050
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Tetramethylammonium acetate hydrate
Appearance: White Crystalline solid
Formuła: C₆H₁₅NO₂·xH₂O
MW: 133.20 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03066126
Numer CAS: 1266615-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-179-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥94 % (On dry substance)