Drukuj
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
209381000 209380010
ACRO209381000EA 85.5 PLN
ACRO209381000 ACRO209380010
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy 50% (w/w) in water
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy
Formuła: C₁₀H₁₆ClN
Gęstość: 1,044 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011782
Numer CAS: 56-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-300-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %