1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22406.03
B22406.06
B22406.14
B22406.03EA
520
PLN
B22406.03
B22406.06
B22406.14
1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
1,4-Oxazepan-5-one
Purity: 97%
CAS No.: 10341-26-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD02683091
Formuła:
C₅H₉NO₂ Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683091 Numer CAS: 10341-26-1 |