Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ytterbium(III) sulphate octahydrate
14572.09
14572.18
14572.09EA
449
PLN
14572.09
14572.18
Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10034-98-7
Molecular Formula: Yb2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 778.38 (634.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Formuła:
O₁₂S₃Yb₂·8H₂O MW: 778.396 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149887 Numer CAS: 10034-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-727-7 Klasyfikacja Merck : 14,10105 |