Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14601.14
14601.22
14601.14EA
437
PLN
14601.14
14601.22
Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-58-2
Molecular Formula: Sm2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 733.00 (588.88anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 450° -8H2O
MDL No.: MFCD00011236
Formuła:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O MW: 733.03 g/mol Temp. topnienia: 450 °C (-8H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011236 Numer CAS: 13465-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-211-4 Klasyfikacja Merck : 14,8347 |