Gadolinium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42869.09
42869.18
42869.09EA
723
PLN
42869.09
42869.18
Gadolinium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Gadolinium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13450-87-8
Molecular Formula: Gd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 746.81 (602.68anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 4.139
Solubility: Soluble in cold water
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149734
Cryogenic research
Formuła:
Gd₂O₁₂S₃·8H₂O MW: 746.81 g/mol Gęstość: 4.139 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149734 Numer CAS: 13450-87-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-115-2 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |