3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20243.03
B20243.14
B20243.03EA
272
PLN
B20243.03
B20243.14
3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 31350-88-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
MDL No.: MFCD00021887
Formuła:
C₈H₁₈O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021887 Numer CAS: 31350-88-6 |