Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
B21116.03
B21116.06
B21116.03EA
621
PLN
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 23897-15-6
Molecular Formula: C27H33P
Formula Weight: 388.54
Melting Point: 185-188°
MDL No.: MFCD00014912
Formuła:
C₂₇H₃₃P Temp. topnienia: 185…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014912 Numer CAS: 23897-15-6 |