10-Undecynoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13815.06
A13815.14
A13815.06EA
655
PLN
A13815.06
A13815.14
10-Undecynoic acid 96%
10-Undecynoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 2777-65-3
Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 182.26
Flash Point: 161°(321°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 174-176°/4mm
Beilstein Reference: 1704918
MDL No.: MFCD00014389
Formuła:
C₁₁H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 174…176 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 40…43 °C Temp. Zapłonu: 161 °C (321 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014389 Numer CAS: 2777-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-471-8 |