Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24128.14
B24128.22
B24128.14EA
663
PLN
B24128.14
B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 13028-69-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br
Formula Weight: 238.21
Melting Point: 212-215°
MDL No.: MFCD00055541
Formuła:
C₁₀H₂₄BrN Temp. topnienia: 212…215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055541 Numer CAS: 13028-69-8 |