4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B21856.03
B21856.06
B21856.03EA
490
PLN
B21856.03
B21856.06
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 40817-08-1
Molecular Formula: C18H19N
Formula Weight: 249.36
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₁₉N Temp. Wrzenia: 212…215 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 22…23 °C Gęstość: 1,008 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036350 Numer CAS: 40817-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 255-093-2 ADR: 6.1,III |