5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12136.06
A12136.14
A12136.06EA
448
PLN
A12136.06
A12136.14
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 97%
CAS No.: 493-72-1
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1103470
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051846 Numer CAS: 493-72-1 |