2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21823.14
B21823.22
B21823.36
B21823.14EA
353
PLN
B21823.14
B21823.22
B21823.36
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 99%
CAS No.: 1193-11-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 32°(90°F)
Boiling Point: 98°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00090841
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 98 °C Gęstość: 0.897 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00090841 Numer CAS: 1193-11-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-766-0 ADR: 3 III |