Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B20249.09
B20249.88
B20249.09EA
1670
PLN
B20249.09
B20249.88
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 95201-93-7
Molecular Formula: C6H5BrO3S
Formula Weight: 237.08
Melting Point: 79-80°
MDL No.: MFCD00052081
Formuła:
C₆H₅BrO₃S Temp. topnienia: 79…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052081 Numer CAS: 95201-93-7 |