Drukuj
2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22642.03 B22642.06 B22642.14
B22642.03EA 249 PLN
B22642.03 B22642.06 B22642.14
2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
2-Mercaptothiophene
Purity: 97% CAS No.: 7774-74-5 Molecular Formula: C4H4S2 Formula Weight: 116.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6170 Odour: Unpleasant Boiling Point: 62-65°/12mm Beilstein Reference: 104650 MDL No.: MFCD00051666
Formuła: C₄H₄S₂
Temp. Wrzenia: 62…65 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,247
Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F)
Numer MDL: MFCD00051666
Numer CAS: 7774-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-881-1
Jednostka: 3334
ADR: 9,