Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
B22468.03
B22468.06
B22468.14
B22468.03EA
230
PLN
B22468.03
B22468.06
B22468.14
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5751-80-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 207-208°
MDL No.: MFCD02179226
Formuła:
C₇H₈O₂S Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179226 Numer CAS: 5751-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-275-1 |