Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
B22355.06
B22355.03
B22355.06EA
874
PLN
B22355.06
B22355.03
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 5751-83-7
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Boiling Point: 94-96°/4mm
MDL No.: MFCD02683089
Formuła:
C₇H₇BrO₂S Temp. Wrzenia: 94…96 °C (4 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683089 Numer CAS: 5751-83-7 |