1-Naphthalenemethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01347.09
L01347.18
L01347.09EA
433
PLN
L01347.09
L01347.18
1-Naphthalenemethanol ≥98%
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 4780-79-4
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 301°/715mm
MDL No.: MFCD00004044
Formuła:
C₁₁H₁₀O Temp. Wrzenia: 301 °C (715 mmHg) Temp. topnienia: 58…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004044 Numer CAS: 4780-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-324-1 |