Drukuj
1-Naphthalenemethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
180110020 180110100
ACRO180110020EA 140 PLN
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Formuła: C₁₁H₁₀O
Temp. Wrzenia: 301 °C (715 mmHg)
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004044
Numer CAS: 4780-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-324-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %